Learn More
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz, Formschale
Artikelnummer. 11806970
Click to view available options
Filtertyp:
FFP1
FFP2
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11806970
Marke: Sperian™ 1005586
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Äußerst komfortable und ergonomisch gestaltete Einweg-Atemschutzmasken ohne Einschränkung der Verwendung. Sperian™ Honeywell™ Premium Einweg-Atemschutzmasken nutzen die Willtech™ Soft-Seal-Technologie für eine verbesserte Passform und außergewöhnlichen Komfort.
  • Starre Schale, sodass die Form auch in feuchten und schweren Umgebungen erhalten bleibt
  • Hyopallergene Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften
  • Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
  • Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
  • Zwei elastische Riemen, ultra-flexibel und widerstandsfähig, außerhalb des Filterbereichs geheftet
  • Ohne Latex, Silikon und PVC
  • Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149:2001 + A1:2009, ISO 9001/2000, EG
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP2
Produkttyp Atemschutz
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Textil-, Bergbau-, Bau-, Eisen- und Stahlbranche, Karosseriebranche, Holzhandwerk, landwirtschaftliche und Gartenbautätigkeiten, Lebensmittelbranche, Schneiden und Gießen von Metallen usw.
Latexfrei Ja
Modell 5211 ML Atemschutzmaske
Menge 20/Packung
Beständig gegen Stäube, Nebel, Dämpfe
Form Geformte Schale