Learn More
Sperian™ Ohrstöpsel aus PU (Polyurethan)
Click to view available options
Form: T-Form
Beschreibung
- Lebendige Farben
- Die konturierte T-Form erleichtert das Einsetzen und Entfernen aus dem Gehörgang.
- Langzeit-Tragekomfort
- Ideal für Prozessindustrien mit geringen Toleranzen für Verpackungsabfälle
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Magenta, Gelb |
Zertifizierung/Konformität | EN 352-2:1993 / DE-24869-1:1993, ISO 9001/2000 |
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für verarbeitende Industrien mit geringen Toleranzen |
Menge | 200/Pckg. |
Plug Shape | T-förmig |
Produkttyp | Ohrstöpsel |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polyurethan |