Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Thermoplus™ Hitzeschutzhandschuh
Click to view available options
dimSize: 10
Beschreibung
- Das beidhändige Design macht sie besonders wirtschaftlich
- Je nach Größe durch verschiedene Farben auf dem Armband gekennzeichnet, erwärmen sich die Kontaktflächen auf bis zu 100 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IFA 0401039 |
Farbe | Grau |
Latex Free | Nein |
Material | Baumwolle |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Temperature (Metric) Max | 100 °C |
Länge (metrisch) | 350 cm |