Learn More
Sperian™ Honeywell™ Rahmen Augen- und Gesichtsschutzbrille
Artikelnummer. 11857221
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Hartbeschichtung
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11857221
Marke: Sperian™ 1002224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hoher Tragekomfort und guter Schutz. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Transparente Schutzbrillen passen bequem über Korrekturbrillen.
  • Praktisch und langlebig
  • Mattierte Seitenwände und Gesichtsschutzabschnitte reduzieren Blendung und Reflexionen
  • Geschwungene Bügel und erhöhter Nasensteg bieten präzise Passform
  • Lieferbar mit und ohne Hartglasbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/2000, EN 166 1F
Linsenbeschichtung Keine
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überbrille, zur allgemeinen Verwendung und als Stoßschutz (45 m/s), mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen
Rahmenfarbe Durchsichtig
Anzahl pro Packung 10/Packung
Lens Material Polycarbonat