Learn More
Brady™ Honeywell Enhanced Xenon 1950H HD Handscanner für das Gesundheitswesen
Der Xenon 1950H HD Scanner ermöglicht hervorragende Barcode-Scans und digitale Bilderfassung.
Marke: Brady™ 306801
574.75 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Scanner verfügt über eine revolutionäre Decodierungsarchitektur und einen kundenspezifischen Sensor, der eine größere Tiefenschärfe, ein schnelleres Lesen und eine verbesserte Scanleistung bei Barcodes schlechter Qualität ermöglicht.
- Von linearen Barcodes mit hoher Dichte bis hin zu 2D-Barcodes, die sich direkt auf dem Bildschirm eines mobilen Geräts befinden, dekodiert der 1950H HD Scanner praktisch alle Barcodes mit Leichtigkeit
Spezifikation
High-Density-Imager-Sensor | |
USB | |
500 mA (bei 5 V DC) |