Learn More
Sperian™ Honeywell™ Augen- und Gesichtsschutzbrille mit transparenter Sichtscheibe
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Rot
Beschreibung
- Anpassbare Bügel mit Einrastfunktion
- Linsen aus Polycarbonat
- Bietet 99.9 %-igen UV-Schutz
- Lieferbar in blau oder rot
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, EG EG0165 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | UV-Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |