Learn More
ATAGO™ Honig-Refraktometer HHR-2N
Das Honig-Refraktometer HHR-2N wurde speziell entwickelt, um den Prozentsatz des in Honig enthaltenen Wassers mithilfe des Brechungsindex zu bestimmen.
Marke: ATAGO™ 2522
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses tragbare Honig-Feuchterefraktometer verfügt über eine manuelle Temperaturkompensation.
- Eigenschaften:
- Tragbares Honig-Refraktometer zur Messung des Wassergehalts in Honig (12 % bis 30 %) mit Brechungsindexmessung
- Wassergehalt-Erkennungsskala mit einer Mindestzahl von 0,1 %
- Gerippte Außenhülle mit einem teleskopförmigen, schlanken Design zum Greifen und einer löffelförmigen Spitze für einfache Probenahme
- Langlebiges Aluminiumdruckguss-Metallgehäuse für Beständigkeit gegen Hitze und organische Lösungsmittel
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
HHR-2N. | |
Brix | |
40 x 40 x 170 mm |
12,0 % bis 30,0 % | |
0,1% | |
260 g |