Learn More
Thermo Scientific™ Homogenizer Labormischer
Erzielen Sie eine leistungsstarke und leise Homogenisierung bei der Probenvorbereitung mit dem Thermo Scientific™ Homogenizer Labormischer.
Marke:  Thermo Scientific™ DB5000A
4861.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15711947
  • 5340.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Homogenizer Labormischer erzielen Sie eine leistungsstarke und zuverlässige Homogenisierung bei der Probenvorbereitung. Ob mit Anreicherungsmedien aus Thermo Scientific™ Dry-Bags™oder anderen Formaten, der Homogenizer Labormischer homogenisiert Ihre Proben leise und effektiv.
Erreichen Sie höchste Produktivität. Zusammen mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe und dem automatischen Thermo Scientific™ Diluflux™ gravimetrischen Verdünner ist Ihr Labor mit dem Homogenizer Labormischer mit einer umfassenden, automatisierten Lösung zur Probenanreicherung und Vorbereitung ausgestattet.
  • Leistungsstark und vielseitig: Einstellbare Mischkraft und Laufzeit ermöglichen dem Anwender Adaption auf jeden Probentyp.
  • Geräuscharm und effektiv: Leise und effiziente Homogenisierung 50 ml- bis 400 ml-Proben.
  • Minimaler Wartungsaufwand: Das Edelstahlgehäuse und die patentierten Click & Clean™ Paddel ermöglichen eine einfache Reinigung.
  • Einfache Einrichtung: Kleine Stellfläche und einfaches Einlegen der Probenbeutel, der Homogenizer Labormischer passt ideal in jedes Labor und für alle Medien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Homogenisator
50/60 Hz
45 cm
29 cm
Homogenizer Labormischer
4, 6, 8, 10 Hübe/s
100/240 V
50 bis 400 ml
37 cm
Edelstahl
< 48 dB
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Homogenizer Labormischer >