Learn More
Holmium(III)-trifluormethansulfonat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303868
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139177-63-2
Summenformel C3F9HoO9S3
Molekulargewicht (g/mol) 612.12
MDL-Nummer MFCD00209590
InChI-Schlüssel DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii trifluoromethanesulfonate, holmium triflate, holmium iii trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid holmium iii salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, holmium 3+ salt 3:1, holmium trifluoromethanesulfonate, holmium iii triflate, ho otf 3, acmc-1bwo7
PubChem CID 22482917
IUPAC-Name Holmium(3);trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Formelmasse 612.13 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%