Learn More
Holmium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456335
Click to view available options
Menge:
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) perchlorate
CAS 14017-54-0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
Summenformel Cl3HoO12
MDL-Nummer MFCD00064643
UN-Nummer UN3211
Synonym holmium perchlorate, acmc-20akr8, holmium iii perchlorate solution, perchloric acid holmium iii salt, holmium 3+ triperchlorate, perchloric acid,holmium 3+ salt 8ci,9ci
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ho+3]
IUPAC-Name Holmium(3+);triperchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 463.268
PubChem CID 14345154
Formelmasse 571.37 (463.28 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.57 g/mL