Learn More
Holmium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346888
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-41-7
MDL-Nummer MFCD00049745
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) iodide
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4727
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 545.64
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch