Learn More
Holmium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370999
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Holmium(III) fluoride is used as an intermediate in the manufacture of glass, metal halide lamp and dopant to garnet laser. It is employed in metallurgy, chemical and physical vapor deposition and in some optical coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-78-6
Summenformel F3Ho
Molekulargewicht (g/mol) 221.93
MDL-Nummer MFCD00016142
InChI-Schlüssel FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1143°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristalliner Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 221.93
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.6 g/mL