Learn More
Holmium(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376648
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 223911-98-6
Summenformel Br3Ho
Molekulargewicht (g/mol) 404.64
MDL-Nummer MFCD00209652
InChI-Schlüssel MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii bromide hydrate, holmium bromide hydrate, holmium bromide hobr3 , hydrate 9ci
PubChem CID 57375929
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) bromide hydrate
Schmelzpunkt 914°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4727
IUPAC-Name Holmium(3+);tribromid;hydrat
Formelmasse 404.66 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch