Learn More
Hoefer™ TE70X und TE77X Halbtrockene Blotting-Systeme
Gleichmäßige Transfers von Proteinen und Nukleinsäuren aus Polyacrylamid- und Agarose-Gelen in weniger als einer Stunde
1505.00 € - 2140.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektrophorese-Blottingsystem |
Typ | Halbtrockene Transfereinheit |
Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11905348
|
Hoefer™
TE70XP |
Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (14 x 16 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ |
1990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11915348
|
Hoefer™
TE77XP |
Eingebautes Netzteil, spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (21 x 26 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ |
2140.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11995338
|
Hoefer™
TE77X |
Spritzgegossenes Unterteil mit platinbeschichteter Titananode und Hochspannungskabeln, Deckel mit Scharnieren und Edelstahlkathode, Netzkabel, Blotterpapier (21 x 26 cm) 25 Blätter, poröses Cellophan (20 x 35.5 cm) 50 Blätter, zwei feste Mylar™ Masken (16.5 x |
1505.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Übertragen Sie bis zu zwei Polyacrylamidgele in einen Stapel
- Minimales Puffervolumen
- Erzeugen keine übermäßige Wärme, die Banden oder denaturiertes Protein verzerren kann
- Nutzen langlebige Iridiumoxid- und Edelstahlelektroden, um eine gleichmäßige, kontaminationsfreie Übertragung zu gewährleisten
- Bieten eine automatische Transferstopp-Funktion, um eine Überhitzung bei verbrauchtem Puffer zu verhindern
- Verfügbar mit integriertem Netzteil, um Platz zu sparen und um den Transport zu erleichtern
Zertifizierungen
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Halbtrockene Transfereinheit | |
113 °F | |
48 x 38 x 10 cm (18.89 x 15 x 4 in.) | |
48 cm | |
38 cm | |
10 cm | |
15 w |
Elektrophorese-Blottingsystem | |
Bis 80 % | |
45 °C | |
18.89 in. | |
15 in. | |
4 in. | |
30 V | |
500 mA |