Learn More
Hoefer™ TE42 und TE62 Tank Blotting-Einheit
Protein-Transfers mit hoher Intensität in nur einer Stunde
1220.00 € - 1580.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Typ | Standard-Transfertank |
Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11574444
|
Hoefer™
TE62 |
Bis zu vier 15 x 21 cm Gel oder sechzehn 7 x 10 cm Gel | Untere Kammer mit eingebautem Wärmeaustauscher, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, 2 Elektrodenplatten, vier Gel-Kassetten, acht 0.13 in. dicke Schaumstoffschwämme, vier 0.25 dicke Schaumstoffschwämme, 25 Blätter Blot-Papier, Kassettenaufhängung |
1580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12084647
|
Hoefer™
TE42 |
Bis zu 2, 15 x 21 cm Gel (mit Kühlung), bis zu 4, 15 x 21 cm Gel (ohne Kühlung) | Untere Kammer, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, 2 Elektrodenplatten, 2 Gel-Kassetten, vier 0.13 in. dicke Schaumstoffschwämme, vier 0.25 dicke Schaumstoffschwämme, 25 Blätter Blot-Papier, Kassettenaufhängung |
1220.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Über 1.5 m Platindraht pro Elektrode sorgt für eine gleichmäßige Feldstärke für effiziente Transfers
- Aufklappbare, farbcodierte Kassetten ermöglichen eine einfache Beladung und eine einfache Ausrichtung von Gel-Sandwich
- Puffervolumen von 4 bis 5 l erforderlich, je nach Anzahl der verarbeiteten Kassetten
- Das Modell TE62 verfügt über einen integrierten Wärmetauscher im Geräteboden
- Modell TE42 kann mit optionalem Wärmetauscher (Herst. Teilenr. 47) verwendet werden
Zertifizierungen
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Bis 80 % | |
45 °C | |
4000 bis 5000 ml | |
28 cm | |
200 w |
Standard-Transfertank | |
113 °F | |
135.25 bis 169.07 oz. | |
11.02 in. | |
100 V | |
2 A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ TE42 und TE62 Tank Blotting-Einheit