Learn More
Hoefer™ SUB15 STANDARD SUBMARINE GEL UNIT UNIT
Bietet die Kammdurchsatz- und Tablettgrößenoptionen, die auf dem heutigen Markt' am beliebtesten sind
Marke:  Hoefer™ SUB15
Artikelnummer. 11915388
  • 701.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Äußerst vielseitige Option für das Screening von Nukleinsäure-Proben, von DNA-Mini-Preps bis hin zu PCR-Produkten
  • Maximaler Durchsatz von 120 Proben
  • 5 x 15 cm-Geltablett mit Kammoptionen von 1 bis 30 Proben
  • Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme mit max. 30 Probendurchsätzen reduzieren die Gelladezeit
  • Anschlüsse für Pufferumwälzung
  • Farbcodierte und höhenverstellbare Kämme
  • Farbige Ladestreifen
  • Kompakter Tank
  • UV-transparentes Running-Tablett
  • Seitliche Griffe für sicheren, einfachen Transport
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hoefer™ SUB15 STANDARD SUBMARINE GEL UNIT UNIT > Standard Submarine; 33.5 x 21.5 x 7 cm (L x B x H); Gel: 15 L x 15 cm B