Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Artikelnummer. 11544424
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
15 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11544424
Marke: Hoefer™ SG30
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 beinhalten Neigungserzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Steckdosenanschluss, Stützstab, Adapterstecknippel, 22-Gauge-Nadel.
  • Modell SG 500 beinhaltet Neigungserzeuger mit Push-Pull-Ventil sowie vier umschließenden und versiegelnde Schlauchklemmem.
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar. Mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder Schläuche 22-Gauge-angeschlossen werden.
  • SG 100 eignet sich ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtungen SE 275 (für vier Gele) und SE 215 (für 10 Gele).
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für Hoefer SE 615 und SE 915 Mehr-Gel-Gießvorrichtungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtung SE 275 (für 4 Gele) oder SE 215 (für 10 Gele)
Typ Gradientenerzeuger
Enthält Gradientenerzeuger mit Ventilen aus PTFE, Luer-Auslassanschluss, Haltestange, Schlauchtüllenadapter und 22G-Nadel
Volumen (angloamerikanisch) 1 oz.
Volumen (metrisch) 30 ml