Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 260 oder miniVE vertikales Elektrophoresesystem, Platten
Artikelnummer. 11549693
Click to view available options
Typ:
Eingekerbte Platte
Gekerbte Platte mit niedriger Fluoreszenz
Platte, niedrige Fluoreszenz
Material:
Aluminiumoxid
Glas
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11549693
Marke: Hoefer™ SE262P5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Einsatz mit SE 260 oder miniVE Vertikalen Elektrophoresegeräten. Zubehörplatten für Hoefer™ SE 260 oder miniVE Vertikale Elektrophoresegeräte sind in verschiedenen Ausführungen für besondere Anforderungen erhältlich.
  • Größe: 10 x 10,5 cm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit
Typ Platte, niedrige Fluoreszenz
Material Glas
Form Rechteckig