Learn More
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard
Kostengünstige Gerätepakete bieten bewährte Elektrophoreselösungen für Western-Blotting
2570.00 € - 3485.00 €
Spezifikation
Spannung | 300 V |
---|---|
Wirkleistung | 90 W |
Stromstärke | 500 mA |
Beinhaltet: The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11955388
|
Hoefer™
360622 |
Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, Standard-Transfertank mit Kühlkammer, Netzteil | Standardsystem für Elektrophorese-Blotting | N/A | N/A | N/A | |||||
11965388
|
Hoefer™
360773 |
Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, große halbtrockene Transfereinheit mit integriertem Netzteil | Standardsystem für Elektrophorese-Blotting | N/A | N/A | N/A | |||||
11945388
|
Hoefer™
326703 |
Mighty Small™ II mini deluxe Vertikalgerät, halbtrockene Transfereinheit mit integriertem Netzteil | Mini-Elektrophorese-Blottingsystem | N/A | N/A | N/A | |||||
11935388
|
Hoefer™
326223 |
Mighty Small™ II mini deluxe Vertikalgerät, Mighty Small™ mini Transfertank, Netzteil | Mini-Elektrophorese-Blottingsystem |
2570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Comes with PS300B 300 V, 500 mA, 90 W Power Supply for all units
- Save time and money with a combination package
Spezifikation
300 V | |
90 W | |
500 mA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard