Learn More
Hoefer™ GEL CASTING STAND WITH GASKETS
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfach in der Handhabung
- Auslauffrei
- Geeignet für ein oder zwei Gele
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400 |
| Typ | Doppelte Gelgießvorrichtung |
| Enthält | Rollenständer mit 2 Halterungen und Nivellierfüßen, laminierte Dichtungen |
| Anzahl Gele | 2 |
| Breite (angloamerikanisch) obere Platte | 7.08 Zoll |
| Breite (metrisch) obere Platte | 18 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido