Learn More
Hoefer™ FOAM GASKET, 61CM X 4.5MM OD
Dichtung für SE 250, SE 260 Mini Vertikales Elektrophorese-Gerät
Marke:  Hoefer™ SE208
53.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12924820
  • 57.85 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die vertikalen Elektrophoresesysteme SE 250 und SE 260 Mini vorgesehen.
  • Auch für Gießkammern der Mehrfach-Gel-Gießvorrichtungen SE 15, SE 275, SE 615 und SE 675 geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UBC der vertikalen SE 250- oder SE 260-Mini-Elektrophoreseeinheit
Schaumstoff
0,45 cm
Dichtung/Dichtring
61 cm