Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Artikelnummer. 10341135 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
1 präparativ, 2 Referenz
10
12
15
20
28
Dicke (metrisch):
0,07 cm
0.07 cm
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
0.15 cm
Volumen (metrisch) Well:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Typ:
Kamm
Präparativer Kamm
Standardkamm
Verstellbarer Kammrücken
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10341135
Marke: Hoefer™ SE511101.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Typ Standardkamm
Material PTFE
Anzahl Wells 10
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 12.4 μl/mm
Breite (metrisch) 0.83 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Tiefe (metrisch) 2.5 cm