Learn More
Hoefer™ Blotting-Papier
Praktische, vorgeschnittene Papierfilter aus Cellulose
Marke:  Hoefer™ TE46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12014757
  • 75.55 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
14.5 cm
TE42 oder TE62 Tank Blotting-Einheit
Zellulose
21.5 cm
Blatt