Learn More
Hoefer™ Blotting-Papier
Praktische, vorgeschnittene Papierfilter aus Cellulose
Marke: Hoefer™ TE76
77.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Western Blot
Spezifikation
21 cm | |
TE77 halbtrockene Blotting-Einheiten | |
Zellulose |
25 cm | |
Blatt |