Learn More
Invitrogen™ Hoechst 33342 Ready Flow™ Reagent
Das Hoechst 33342 Ready Flow™ Reagenz ist ein heller, anwenderfreundlicher, zelldurchlässiger Farbstoff für die Zellzyklus-Analyse auf einem Durchflusszytometer.
Marke:  Invitrogen™ R37165
232.75 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15932344
  • 253.00 € / 120 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Farbstoff emittiert blaue Fluoreszenz, wenn er an doppelsträngige DNA mit einem Emissionsmaximum von 461 nm gebunden ist.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Praktische, gebrauchsfertige Formate—kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
• Zelldurchlässig und wirksam bei der Färbung fixierter Zellen und Lebend
Das Hoechst 33342 Ready Flow Reagenz ist ein zelldurchlässiger, blau fluoreszierender DNA-Färbemittel für die Zellzyklus-Analyse. 2 Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106-Zellen geben, inkubieren und analysieren.
Das Hoechst 33342 Reagenz bindet bevorzugt an Adenin-Thymin-Regionen doppelsträngiger DNA. Dieser Farbstoff bindet sich an die kleine Furche in der DNA und besitzt vom Verhältnis Farbstoff:Basenpaaar abhängige charakteristische Fluoreszenz-Emissionsspektren. Das Hoechst 33342 Ready Flow Reagenz wird durch UV-Licht angeregt und hat Spitzenemissionen bei 460 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
361/497
120 assays
Nukleinsäurefärbemittel
2 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern
Membrangängig
Ready Flow™
Nucleus