Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazan)
Erweitert massiv den praktischen Anwendungsbereich von GC und verbessert die Chromatographieergebnisse bei der Silylierung von Zuckern und verwandten Substanzen.
340.56 €
Spezifikation
Standardkonzentration | 98 bis 100% |
---|---|
Zur Verwendung mit | Deaktivierung und Beschichtung chromatografischer Hilfsmittel |
Gefahren | Korrosiv, entzündlich |
Lagerung | Raumtemperatur |
Standardkomponenten | Hexamethyldisilazan |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11552371
|
Thermo Scientific™
TS-84770 |
25 g |
340.56 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazan) verbreitert die praktische Anwendbarkeit von GC durch die Verbesserung der chromatographischen Ergebnisse bei der Silylierung von Zuckern und verwandten Substanzen.
- Geeignet sowohl für die Deaktivierung als auch für die Beschichtung von chromatographischen Trägern/Halterungen.
- Monofunktional, unterbindet Polymerisation und eliminiert Oberflächenfeuchtigkeit.
Spezifikation
98 bis 100% | |
Korrosiv, entzündlich | |
Hexamethyldisilazan |
Deaktivierung und Beschichtung chromatografischer Hilfsmittel | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P330-Mund ausspülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.