Learn More
Epredia™ HM 340E elektronisches Rotationsmikrotom
Das elektronische Epredia™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
15035.00 € - 15555.00 €
Spezifikation
Sektionsbereich | 0,5 bis 100 μm |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 20,5 in. |
Tiefe (metrisch) | 52 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
Höhe (metrisch) | 28 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10076358
|
Epredia™
905190 |
Rotationsmikrotom | Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung |
15050.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15350735
|
Epredia™
905190A |
Rotationsmikrotom | Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800) |
15035.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15370735
|
Epredia™
905190ER |
Rotationsmikrotom | Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830). |
15555.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das elektronische Thermo Scientific™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
Highlights:- Schnelle, sichere und komfortable Bedienung
- Wählbarer Rückzug
- Probenzustellung (Probe bewegt sich in Richtung Messer)
- Ausrichtungskopf
- Führungsschiene
- Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
- Schnittdicke von 0.5 bis 100μm
Bestellinformationen:
- Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Enthält:
- Standardwerkzeuge
- Gebürstete Aluminiumdeckplatte
- Staubabdeckung
- Bedienungsanleitung
Spezifikation
0,5 bis 100 μm | |
52 cm | |
28 cm | |
41 cm | |
28 kg |
20,5 in. | |
11 in. | |
16 in. | |
62 lb. |