Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Artikelnummer. 11522694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Zur Verwendung mit:
Drei 1.000 ml-Kolben
Drei 100 ml-Kolben
Drei 250 ml-Kolben
Sechs 250 ml-Kolben
Sechs 500 ml-Kolben
Artikelnummer. 11522694
Marke: Cole-Parmer™ 0307625
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung des Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
  • Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm sind im Lieferumfang enthalten
  • Für Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml bis 1000 ml auf allen Positionen
  • Die obere Abdeckung aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, wodurch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit gewährleistet wird
  • Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmesolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
  • Die Abschirmung (geerdet) umschließt das Heizelement für zusätzliche Sicherheit
  • Einzelne Heizelemente sind austauschbar
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente mit Strom versorgt werden
Garantie
One year parts and labor
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 x 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 270 x 1210 x 110 mm
Spannung 230 V
Material Oberteil aus Polypropylen/pulverbeschichtetes Aluminium
Anschlüsse 6 Aussparungen
Kennwerte der Stromversorgung UK- und EU-Stecker
Wirkleistung 420 W
Versandgewicht (metrisch) 10.1 kg
Wellanzahl 6
Temperatur (metrisch) 450 °C
Frequenz 50/60 Hz