Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Heating Mantles
Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
905.00 €
Spezifikation
Beschreibung Heating Mantle
Tiefe (angloamerikanisch) 15.75 in.
Zur Verwendung mit Flasks
Höhe (angloamerikanisch) 7.5 in.
Spannung 230 VAC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17803345
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
36002-22
2000 mL Max Flask Size
905.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemical resistant polypropylene housing is safe to the touch
Quickly and safely heat round-bottom flasks to 450°C (842°F). These simple-to-use heating mantles feature a built-in power controller with dial markings from 1 to 10 for repeatability. An amber-colored -heater on- light and a clear-colored -power on- light indicate when the heating mantle is in use. The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support. Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use. A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Spezifikation
Spezifikation
Heating Mantle
Flasks
230 VAC
Polypropylene (PP)
13.75 in.
450 °C
50/60 Hz
15.75 in.
7.5 in.
Power Cord with UK Plug.
1
Heizmantel
842 °F
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HM-200 Series Heating Mantles