Learn More
HLA-DQA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | HLA-DQA2 |
---|---|
Konzentration | 0.51 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16876515
|
Proteintech
55072-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16866515
|
Proteintech
55072-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to HLA-DQA2.
HLA-DQA2 belongs to the HLA class II alpha chain family. The encoded protein forms a heterodimer with a class II beta chain. It is located in intracellular vesicles and plays a central role in the peptide loading of MHC class II molecules by helping to release the CLIP molecule from the peptide binding site. Class II molecules are expressed in antigen presenting cells (B lymphocytes, dendritic cells, macrophages) and are used to present antigenic peptides on the cell surface to be recognized by CD4 T-cells.Spezifikation
HLA-DQA2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P01906 | |
3118 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
HLA-DQA2 |
0.51 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DX alpha chain, HLA DQA1, HLA DQA2, HLA DXA, HLA-DQA2, MHC class II DQA2 | |
HLA-DQA2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HLA-DQA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech