Learn More
Biomex™ HIV Seroconversion Panels
Biomex™ HIV Seroconversion Panels can be used for various research and investigation applications.
Marke:  Biomex™ SCP-HIV1-007
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899867
  • N.V. / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Developed to aid diagnostic assay manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-market surveillance of HIV test systems and methods.
  • Can be used for validation of diagnostic assay specificity.
  • For Research Use Only.
  • Depicts the onset of immune system response to HIV from one individual over a period of time.
  • Available defibrinated and filtered.
  • Available with Sodium azide (0.095%) added as preservative.
Spezifikation
Spezifikation
Single donor
9 x 1.0 mL Vials
−20°C to -80°C
HIV1
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.