Learn More
Biomex™ HIV Seroconversion Panels
Biomex™ HIV Seroconversion Panels can be used for various research and investigation applications.
Marke:  Biomex™ SCP-HIV1-003
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15859867
  • N.V. / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Developed to aid diagnostic assay manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-market surveillance of HIV test systems and methods.
  • Can be used for validation of diagnostic assay specificity.
  • For Research Use Only.
  • Depicts the onset of immune system response to HIV from one individual over a period of time.
  • Available defibrinated and filtered.
  • Available with Sodium azide (0.095%) added as preservative.
Spezifikation
Spezifikation
Single donor
7 x 1.0 mL Vials
−20°C to -80°C
HIV1