Learn More
Cytiva HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen
Zur Reinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen bieten ein kobaltbasiertes Medium, das die Proteinreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen ermöglicht.
Marke: Cytiva 28-9537-67
713.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kobalt-basiertes IMAC-Medium verfügt über eine andere Selektivität als Medien, die Nickel enthalten. Erlaubt Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen und kann mit prokaryotischen und eukaryotischen Expressionssystemen angewendet werden.
- Vorgepackt mit Kobalt-basiertem Chromatographiemedium
- Bindungsvermögen beträgt ungefähr 7 mg MBP
- Maximaldruck: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Mit allen gängigen Puffern kompatibel und einfach mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
- 1 und 5 ml-Säulen
Medium
- Ligand: TALON™ Superflow Kobalt-IMAC
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 60 bis 160 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
- Säulen-Innendurchmesser: 7 mm
- Flussrate: 1 bis 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Säulen-Innendurchmesser: 16
- Flussrate: 5 bis 20 ml/min
Spezifikation
5 x 5 ml | |
4 bis 8 °C | |
0,62 in. | |
1.6 cm | |
60 bis 160 μm | |
3 bar | |
3 bis 12 | |
Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, mit Puffer und leicht mit 0,5 M NaOH regeneriert | |
Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein1 | |
HiTrap Talon™ grob vorgepackte Säule | |
1 bis 4 ml/min | |
Polypropylen | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol | |
5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, cobalt
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
43Stunden
20Minuten
26Sekunden
58