Learn More
Cytiva HiTrap™ Streptavidin-HP-Säulen
Zur schnellen und einfachen präparativen Reinigung, entweder allein oder in Serie. HiTrap™ Streptavidin HP Säulen sind praktische und zuverlässige vorgepackte Säulen.
Brand: Cytiva 17-5112-01
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Includes: Vollständige Anweisungen zur Verwendung und Methodenoptimierung sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographie-System
Description
Vorverpackt mit Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsmedium, das die starken Wechselwirkungen von Biotin und Streptavidin sowie die etwas schwächeren Wechselwirkungen von 2-iminobiotin und Streptavidin nutzt
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Bindungsvermögen von Streptavidin: >300 nmol Biotin/ml Medium;6 mg biotinyliertes BSA/ml Medium
- Stabil (langfristig) im pH-Bereich 2–10.5
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
Order Info
Lieferung in Packungen mit 5x 1 ml-Säulen
Specifications
5 x 1 ml | |
34 μm | |
1 ml | |
0.7 cm | |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
4 bis 9 (langzeitig), 2 bis 10.5 (kurzzeitig) | |
Biotinylierte Proteine und Biomoleküle |
<4 ml/min. | |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System | |
Sephacryl HR Column | |
Aufreinigung, Isolierung oder Entfernen von biotinylierten Substanzen wie Biotin-markierten Proteinen | |
2.5 cm | |
42 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
4 bis 8 °C |
Safety and Handling
- HiTrap Streptavidin 1 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol