Learn More
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Zellkulturüberständen, Serum und Aszitesflüssigkeit. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF-Säulen enthalten vorgepackte rPotein A Sepharose™ Fast Flow.
Marke: Cytiva 17-5080-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12420kg
Beschreibung
- Vorgepackt mit rProtein A Sepharose™ Fast Flow zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Subklassen und IgG verschiedenen Ursprungs
- Weist ähnliche Spezifität gegenüber der Fc-Region auf wie natives Protein A, allerdings mit besserem Bindungsvermögen und weniger regulatorischen Bedenken, da bei der Ligandengewinnung und Aufreinigung keinerlei Säugetierzellkulturen verwendet wurden
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Erhältlich als1 ml- und 5 ml-Säulen
- Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: ∽50 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 10
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: <4 ml/min.
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: <20 ml/min.
Bestellinformation
1 ml- und 5 ml-Säulen sind mit 1 ml bzw. 5 ml rProtein A Sepharose Fast Flow verpackt.
Spezifikation
≈ 50 mg humanes IgG/ml | |
Chromatographie-System, manuell | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
< 20 ml/min | |
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap rProtein A FF, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol