Learn More
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Zellkulturüberständen, Serum und Aszitesflüssigkeit. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF-Säulen enthalten vorgepackte rPotein A Sepharose™ Fast Flow.
Marke: Cytiva 17-5079-01
982.83 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackt mit rProtein A Sepharose™ Fast Flow zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Subklassen und IgG verschiedenen Ursprungs
- Weist ähnliche Spezifität gegenüber der Fc-Region auf wie natives Protein A, allerdings mit besserem Bindungsvermögen und weniger regulatorischen Bedenken, da bei der Ligandengewinnung und Aufreinigung keinerlei Säugetierzellkulturen verwendet wurden
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Erhältlich als1 ml- und 5 ml-Säulen
- Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: ∽50 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 10
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: <4 ml/min.
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: <20 ml/min.
Bestellinformation
1 ml- und 5 ml-Säulen sind mit 1 ml bzw. 5 ml rProtein A Sepharose Fast Flow verpackt.
Spezifikation
≈ 50 mg humanes IgG/ml | |
Chromatographie-System, manuell | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
< 4 ml/min. | |
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
5 x 1 ml |