Learn More
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose XL IEX Säulen
Artikelnummer. p-4907651 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10278994
Marke: Cytiva 17515801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimiert für die schnelle und bequeme Erfassung von Proteinen im kleinen Maßstab
  • Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Für Gruppentrennungen, Konzentrationen und Probenreinigung
  • Praktisch und erschwinglich für schnelle, einfache Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
  • Hohes Bindungsvermögen bei hohen Flussraten
  • Medien bestehen aus langen Ketten aus Dextran, gekoppelt an eine robuste,6 %ige stark quervernetzte Agarose-Matrix
  • Dextran-Ketten erhöhen die Exposition von geladenen Gruppen für hohe Ladekapazitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Q XL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.2 Zoll
Flussrate <4 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap Q XL sind Austauscher für starkes Anion, die mit Q Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind.
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge 5 x 1 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Q XL 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol