Learn More
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Für Proteinaufreinigungen im kleinen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen sind starke Anionenaustauschsäulen für die schnelle Auftrennung allein oder in Serie.
Marke: Cytiva 17-5053-01
163.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap Q FF | |
<4 ml/min | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
1 ml |
0.2 Zoll | |
Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle | |
7 mm |