Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen
Für die schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Vorgepackte Säulen sind mit Protein G Sepharose™ vorgepackt.
249.44 € - 3657.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vorgepackte Säulen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. |
Beschreibung | HiTrap Protein G HP sind vorgepackte Säulen für die allgemeine präparative Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper der meisten Spezies, einschließlich Ratte. |
Lagerungspuffer | 20 % Ethanol |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Bindungsvermögen | Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | Flussrate | Volumen (metrisch) Säulenbett | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungsvermögen | Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | Flussrate | Volumen (metrisch) Säulenbett | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10185894
|
Cytiva
17-0404-01 |
25 mg humanes IgG/Säule | 0,27 in. | < 4 ml/min. | Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml |
889.07 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11778438
|
Cytiva
17-0405-01 |
125 mg humanes IgG/Säule | 0.62 Zoll | > 20 ml/min | Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm; 1 x 5 ml |
833.27 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10319494
|
Cytiva
17-0404-03 |
25 mg humanes IgG/Säule | 0,27 in. | > 4 ml/min. | Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm; 2 x 1 ml |
446.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11584895
|
Cytiva
17-0405-03 |
125 mg humanes IgG/Säule | 0.62 Zoll | > 20 ml/min | Säulenbettabmessungen: 16 mm x 25 mm; 5 ml x 5 ml |
3657.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15142856
|
Cytiva
29048581 |
25 mg humanes IgG/Säule | 0,27 in. | < 4 ml/min. | 1 ml |
249.44 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Vorverpackt mit leistungsstarkem Protein G Sepharose
- Bindungsvermögen: 25 mg Human-IgG/Säule
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- 1 und 5 ml-Säulen
Medien
- Ligand: Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Spezifikation
Vorgepackte Säulen | |
HiTrap Protein G HP sind vorgepackte Säulen für die allgemeine präparative Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper der meisten Spezies, einschließlich Ratte. | |
4°bis 30 °C |
Schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. | |
20 % Ethanol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen