Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-HP-Säulen
Vorgepackte Säulen für praktische und schnelle Trennungen. Cytiva Lifescience™ HiTrap™ Phenyl-HP-Säulen sind für den Einsatz mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem konzipiert.
Marke: Cytiva 17-5195-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14500kg
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
5 ml | |
16 mm | |
< 5 ml/min | |
5 x 5 ml | |
30 mm | |
Polypropylen | |
5 bar | |
3 bis 13 | |
4° bis 30 °C |
0,629 in. | |
HiTrap Phenyl HP Säule | |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
1,181 in. | |
Phenyl | |
Phenyl Sepharose HP | |
24 bis 44 μm | |
6 % hochvernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Phenyl HP 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol