Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-FF Säulen (geringsubstanziell)
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
Marke: Cytiva 17-5194-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
5 ml | |
16 mm | |
< 5 ml/min | |
5 x 5 ml | |
25 mm | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
0.629 Zoll | |
HiTrap Phenyl FF (Low Sub) | |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
0.984 Zoll | |
Phenyl | |
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow (niedrigsubstanziell) | |
45 bis 165 μm | |
6 % hochvernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- hitrap phenyl FF (low sub) 5ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol