Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-FF Säulen (hochsubstanziell)
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
236.00 € - 505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | HiTrap Phenyl FF (High Sub) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.984 Zoll |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Ligandentyp | Phenyl |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11585025
|
Cytiva
17-5193-01 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | < 5 ml/min |
505.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10094194
|
Cytiva
17-1355-01 |
1 ml | 7 mm | 5 x 1 ml | < 1 ml/min |
236.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
HiTrap Phenyl FF (High Sub) | |
0.984 Zoll | |
Phenyl | |
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow (hochsubstanziell) | |
45 bis 165 μm | |
6 % hochvernetzte Agarose |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
25 mm | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |