Learn More
Cytiva HiTrap™ Macrocap™ SP
Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle Cytiva Lifescience HiTrap™ Macrocap™ SP besteht aus biokompatiblem Polypropylen, das nicht mit Biomolekülen interagieren kann.
Marke: Cytiva 28950859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BioProcess Harz
- Aufreinigung für pH-Stabilität 2 - 13
- pH-Stabilität, CIP 2 - 13
- Chemische Stabilität Alle gängigen wässrigen Puffer, 0.5 M NaOH, 0.1 M Zitronensäure, 25 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Methanol, 50 % Ethylenglycol, 1 % Tween-20 und 1 % SDS
Spezifikation
Polypropylen | |
Acrylamid-Dextran-Kopolymer | |
SO3− | |
16 mm | |
50 μm |
0.6 Zoll | |
Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle | |
4 °C bis 30 °C, 20 % Ethanol, 0,2 M Natriumacetat | |
5 ml | |
pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 11 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3