Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect SuRe PCC-Säule
Vorgepackt mit MabSelect SuRe PCC-Protein A-Harz zum Screening und zur Reinigung von mAb im kleinen Maßstab in der kontinuierlichen Bioverarbeitung unter Verwendung der periodischen Gegenstromchromatographie (PCC).
Marke: Cytiva 17549112
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktische vorgepackte Säule für die schnelle, reproduzierbare und einfache Aufreinigung im kleinen Maßstab.
- Hohes Bindungsvermögen, ∼ 60 mg humanes IgG/ml-Harz bei 2,4 Minuten Verweilzeit
- Hohe Produktivität durch die Erfassung großer Mengen monoklonaler Antikörper in kurzer Zeit.
- Hochkonzentrierte Elutionspools für Betriebsflexibilität und Anwendungen in kleinen Einheiten.
- Für eine kostengünstige Aufreinigung mit 0,1 bis 0,5 M NaOH bei Hunderten von Reinigungszyklen.
- Die hohe Protein-Ligand-Stabilität reduziert die Ligand-Leckage.
Spezifikation
16 mm | |
5 ml | |
16 x 25 mm | |
1 x 5 ml |
<20 ml/min | |
Antikörper-Affinitätschromatographie | |
2 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.