Learn More
Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen
Zur Optimierung der Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen bei Ni +2 Ist nicht die beste Wahl für Metallionen
248.00 € - 837.00 €
Spezifikation
Flussrate | < 4 ml/min. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem |
Material | Polypropylen |
Max. Druck | 42 psi |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Beinhaltet: Anweisungen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10535735
|
Cytiva
17-0920-03 |
5 x 1 ml | 0.27 Zoll | 34 μm |
248.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11514955
|
Cytiva
17-0920-05 |
5 x 5 ml | 0.62 Zoll | 34 μm |
837.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10697275
|
Cytiva
17-0921-02 |
5 x 1 ml | 0.27 Zoll | 90 μm |
259.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11758498
|
Cytiva
17-0921-04 |
5 x 5 ml | 0.62 Zoll | 90 μm |
669.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Descripción
- Laden Sie bequem mit dem Metall Ihrer Wahl
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder mit einem System zur Flüssigkeitschromatographie verwendet werden
- Lieferbar in vorgepacktem Zustand mit IMAC Sepharose™ High Performance (HP), mit kleiner Bead-Größe für die Hochleistungsreinigung, oder IMAC Sepharose6 Fast Flow (FF), mit größeren Beads für eine problemlose Skalierung
- Hohes Bindungsvermögen: ≥40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium (Protein-/Metallion-abhängig)
- Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
Especificaciones
< 4 ml/min. | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
Für die Optimierung der Aufreinigung von His-markierten Proteinen |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem | |
42 psi | |
4°bis 30 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Achtung
Clasificación
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Indicaciones de peligro
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consejos de prudencia
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen