Learn More
Cytiva HiTrap™ IgY Aufreinigungssäule
Artikelnummer. 10636125 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10636125
Marke: Cytiva 17511101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Vollständige Anleitungen und eine Vielzahl von Steckverbindern
Entwickelt für die schnelle, einfache Reinigung von IgY aus Hühnereigelb
  • Vorgepackt mit einem thiophilen Adsorptionsmedium, 2-Mercaptopyridin gekoppelt mit Sepharose™ Hochleistungsmedium
  • Jede Säule bindet ein Viertel Eigelb (100 mg); die Säulen können zur Erhöhung der Kapazität in Reihe geschaltet werden
  • Ausgezeichnete Rückgewinnung (ca. 80 %) und Reinheit (meist > 70 %)
  • Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Säule 1.6 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.62 Zoll
Flussrate < 20 ml/min
Volumen (metrisch) Säulenbett 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörper-Affinitätschromatographie
Probenvolumen 1 ml
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Menge 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IgY Purification 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.