Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX Selection Kit
Schnelles und einfaches Screening einer Vielzahl verschiedener Medien. HiTrap™ IEX Auswahl-Kits enthalten Sepharose™ Fast Flow und Sepharose XL in Kombination mit sieben verschiedenen Ionenaustauschliganden.
Marke: Cytiva 17-6002-33
Beinhaltet: Sieben vorverpackte 1 ml-HiTrap-Säulen, jeweils mit einem der folgenden Punkte: Q Sepharose Fast Flow (starkes Anion), SP Sepharose Fast Flow (starkes Kation), CM Sepharose Fast Flow (schwaches Kation), DEAE Sepharose Fast Flow (schwaches Anion), ANX Sepharose 4 Fast Flow (hohes Sub) (schwaches Anion), Q Sepharose XL (starkes Anion) und SP Sepharose XL (starkes Kation); Anschlüsse und Anweisungen
Beschreibung
- Eine breite Palette von schwach/starken Anionen- und Kationenaustauschern, die in 1 ml-HiTrap Säulen gepackt sind, ermöglicht das Screening einer Vielzahl unterschiedlicher Medien
- Hervorragend für Optimierungsstudien geeignet: Pufferzusammensetzung, pH-Wert, Durchfluss, Probenladung und Elutionsschema können vor der Skalierung mit kleinen Probenmengen optimiert werden
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Empfohlener Säulendurchfluss, < 4 ml/min; maximaler Druck: 3 bar
Spezifikation
HiTrap IEX Selection Kit | |
<4 ml/min | |
4 °C bis 30 °C, 20 % Ethanol (Q, DEAE, ANX, cm), 20 % Ethanol, 0,2 M Natriumacetat (SP) | |
1 ml |
0.2 Zoll | |
Das HiTrap IEX Selection Kit dient zum Screening des optimalen GE Ionenaustauschharzes für spezifische Anwendungs- und Entwicklungsarbeiten. | |
7 mm | |
7 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap IEX Selection Kit'
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ IEX Selection Kit > Enthält sieben 1 ml-IEX-Säulen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur