Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 Packungen
Flussrate:
<20 ml/min
<4 ml/min
Medientyp:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Vorgepackt mit Q oder SP Sepharose High Performance
- Die unkomplizierte Handhabung führt zu schnellen, einfachen und reproduzierbaren Auftrennungsergebnissen mit hoher Ausbeute unter Verwendung einer oder mehrerer in Reihe geschalteter Säulen
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Maximaldruck: 3 bar
- 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen
- Partikelgröße: 24 bis 44 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 4 bis 13
Q Sepharose
Ligand: Quaternäre Amine
Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ligand: Sulphopropyl
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.15 bis 0.20 mmol H+/ml
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: max 4 ml/min.
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: max 20 ml/min.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HiTrap SP HP, 5 x 5 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.6 Zoll |
| Flussrate | <20 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HiTrap SP HP ist eine starke Kationenaustausch-Chromatographiesäule für die hochauflösende Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab. |
| Medientyp | SP Sepharose HP |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Menge | 5 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap SP 5 ml, 5 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol