Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Entsalzungssäulen
Artikelnummer. p-3676561 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
HiTrap Entsalzung, 5 x 5 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 11525015
Marke: Cytiva 17140801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch. HiTrap™ Vorgepackte Entsalzungssäulen sind vorgepackte und gebrauchsfertige Säulen für die Gruppentrennung zwischen nieder- und hochmolekularen Substanzen.
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Superfine Medium
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Säulenbettvolumen: 5 ml
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Probenvolumen: 1.5 ml
  • Flussrate: <15 ml/min.
  • Maximaldruck: 3 bar
Medium
  • Matrix: quervernetztes Dextran
  • Partikelgröße: >20 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 2 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige 5 ml-Säulen, die mit Sephadex G- 25 Superfine-Harz zum schnellen und bequemen Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
Produkttyp HiTrap Entsalzung, 5 x 5 ml
Partikelgröße >20 μm (trocken), 15 bis 88 μm (nass)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0,62 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch
Volumen (metrisch) Säulenbett 5 ml
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Einwegprodukt Nein