Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatography Columns with MabSelect™ VL Protein L Resin
Protein L affinity chromatography columns for capture of antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain.
Marke:  Cytiva™ 17542053
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.08550kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17897764
  • 896.00 € / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
16 mm
1 in.
<20 mL/min.
Affinitätssäule
0,63 in.
1 x 5 mL
25 mm
5 bar
Antikörper-Affinitätschromatographie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.